Learn More
C21orf58 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210690 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16823555 20 μL 20 microlitros
16813555 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16823555
Marca: Proteintech 250241AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno C21orf58
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.51 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica C21orf58
N.º de referencia del gen P58505
Alias de gen C21orf58
Símbolos de los genes C21orf58
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C21orf58 Fusion Protein Ag21758
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54058
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG