Learn More
C20orf3 Monoclonal Antibody (OTI1D5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17571782
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17571782 100 μL 100 microlitros
17591782 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17571782
Marca: Origene Technologies TA504500
Mouse Monoclonal Antibody
C20orf3 may play a role in adipocyte differentiation.
Especificaciones
Antígeno C20orf3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D5
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APMAP
N.º de referencia del gen Q9HDC9
Alias de gen BSCv, C20orf3
Símbolos de los genes APMAP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human C20orf3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57136
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3