Learn More
C20orf3 Monoclonal Antibody (OTI1D5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17591782
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17591782 30 μL 30 microlitros
17571782 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17591782
Marca: Origene Technologies TA504500S
Mouse Monoclonal Antibody
C20orf3 Monoclonal antibody specifically detects C20orf3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno C20orf3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D5
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ppat
N.º de referencia del gen Q06203
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-278 of human PPAT produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5471
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG3