missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C1QBP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB690), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200087725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30088285 100 μL 100 microlitros
30088645 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30088285

Marca: Invitrogen™ MA553638

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Replication Protein A (RPA) (also known as human single-stranded DNA binding protein, or HSSB) is involved in DNA replication, repair, and recombination. RPA from human cells is a stable heterotrimer of 70kDa, 32-34kDa, and 11-14kDa subunits (RPA70, RPA32, and RPA14 respectively). RPA is required for the SV40 large tumor antigen-catalyzed unwinding of SV40 DNA and stimulates DNA polymerase alpha and delta. RPA34 is phosphorylated at the G1/S boundary of the cell cycle or upon exposure of cells to DNA damage-inducing agents including ionizing and UV radiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1QBP
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB690
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica C1QBP
N.º de referencia del gen O35658, O35796, Q07021
Alias de gen AA407365; AA986492; ASF/SF2-associated protein p32; C1q globular domain-binding protein; C1QBP; complement C1q binding protein; complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial; complement component 1, q subcomponent binding protein; D11Wsu182e; GC1QBP; gC1qR; gC1Q-R; gC1q-R protein; glycoprotein gC1qBP; HABP1; Hyaluronan-binding protein 1; mitochondrial matrix protein p32; p32; p33; RPA; SF2AP32; SF2p32; splicing factor SF2-associated protein
Símbolos de los genes C1QBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human C1QBP (200-250AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12261, 29681, 708
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.