missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1QB Antibody (C1QB/2965), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142969 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142969 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP279921CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C1QB Monoclonal antibody specifically detects C1QB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1QB
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon C1QB/2965
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B chain, complement C1q subcomponent subunit B, complement component 1, q subcomponent, B chain, complement subcomponent C1q chain B, q subcomponent, beta polypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 41-188) of human C1QB protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02746)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 713
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.