missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf50 Monoclonal Antibody (OTI4D10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578131
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578131 30 μL 30 microlitros
17558131 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578131 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502938S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C1orf50 Monoclonal antibody specifically detects C1orf50 in Canine, Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno C1orf50
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D10
Concentración 0.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica C1orf50
N.º de referencia del gen Q9BV19
Alias de gen C15H1orf50; C1orf50; chromosome 1 open reading frame 50; chromosome 15 C1orf50 homolog; uncharacterized protein C1orf50; uncharacterized protein C1orf50 homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 482441, 79078
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.