missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf216 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | C1orf216 |
|---|---|
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18260374
|
Novus Biologicals
NBP2-58717 |
100 μL |
572.00€ 540.75€ / 100 microlitros Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18635647
|
Novus Biologicals
NBP2-58717-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
C1orf216 Polyclonal specifically detects C1orf216 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| C1orf216 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| 127703 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VQHLQVQERYKEQEKEKHHVHLVMYRRLALLQWIRGLQHQLIDQQARLQESFDTILDNRKELIRCLQQRAAPSRP | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| chromosome 1 open reading frame 216, FLJ38984, hypothetical protein LOC127703 | |
| C1ORF216 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto