Learn More
C1orf107 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16840685 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16840685 150 μL 150 microlitros
16850685 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16840685
Marca: Proteintech 210761AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
INTS5 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.
Especificaciones
Antígeno C1orf107
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DIEXF
N.º de referencia del gen Q68CQ4
Alias de gen C1orf107, DEF
Símbolos de los genes DIEXF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C1orf107 Fusion Protein Ag15250
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27042
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG