missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1D Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7088200 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16837273 20 μL 20 microlitros
16827273 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16837273

Marca: Proteintech 107111AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a DNA binding and apoptosis-inducing protein and is localized in the nucleus. It is also a Rac3-interacting protein which acts as a corepressor for the thyroid hormone receptor. This protein is thought to regulate TRAX/Translin complex formation. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein. Multiple pseudogenes of this gene are found on chromosome 10.

Especificaciones

Antígeno C1D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica C1D
N.º de referencia del gen O35473, Q13901
Alias de gen C1D, hC1D, LRP1, SUN CoR, SUNCOR
Símbolos de los genes C1d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C1D Fusion Protein Ag1121
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10438, 289810, 57316
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.