missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C18orf32 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15757211 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15757211 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15757211

Marca: Invitrogen™ PA559354

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PFVSRIWPKK AIQESNDTNK GKVNFKGADM NGLPTKGPTE ICDK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 64%.

May activate the NF-kappa-B signaling pathway. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C18orf32
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica C18orf32
N.º de referencia del gen Q8TCD1
Alias de gen C18orf32; chromosome 18 open reading frame 32; putative NF-kappa-B-activating protein 200; putative NFkB activating protein; UPF0729 protein C18orf32
Símbolos de los genes C18orf32
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C18orf32. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98261).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 497661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.