Learn More
C188-9, MedChemExpress
Código de producto. 16475456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475456 100 mg 100 miligramos
16457327 5 mg 5 miligramos
16433166 25 mg 25 miligramos
16404618 10 mg 10 miligramos
16400917 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16475456
Marca: Medchem Express HY112288
MedChemExpress C188-9 (TTI-101) is a STAT3 inhibitor, with a Kd of 4.7 nM. C188-9 inhibits G-CSF-induced STAT3 activation and STAT3-dependent gene expression. C188-9 induces apoptosis in AML cell lines and primary samples and inhibits colony formation by primary AML blasts.
C188-9 (TTI-101) is a STAT3 inhibitor, with a Kd of 4.7 nM. C188-9 inhibits G-CSF-induced STAT3 activation and STAT3-dependent gene expression. C188-9 induces apoptosis in AML cell lines and primary samples and inhibits colony formation by primary AML blasts.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C188-9
CAS 432001-19-9
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H21NO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo TTI-101
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=C3C=CC=CC3=C(O)C(C4=C5C=CC=CC5=CC=C4O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 471.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.52
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease