missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C17orf58 Antibody (OTI6E9), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72489F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
C17orf58 Monoclonal antibody specifically detects C17orf58 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| C17orf58 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 284018 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI6E9 | |
| Western Blot | |
| chromosome 17 open reading frame 58, hypothetical protein LOC284018, MGC138278 | |
| Full length human recombinant protein of human C17orf58(NP_858041) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido