missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C17orf49 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16845405 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16845405 20 μL 20 microlitros
16835405 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16845405

Marca: Proteintech 271141AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Component of chromatin complexes such as the MLL1/MLL and NURF complexes.

Especificaciones

Antígeno C17orf49
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica BAP18
N.º de referencia del gen Q8IXM2, Q9DCT6
Alias de gen C17orf49
Símbolos de los genes BAP18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C17orf49 Fusion Protein Ag25882
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104457, 124944
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.