missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C17orf37 Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015481
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17537362 30 μL 30 microlitros
17517362 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17537362

Marca: Origene Technologies TA800020S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C17orf37 Monoclonal antibody specifically detects C17orf37 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno C17orf37
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MIEN1
N.º de referencia del gen Q9BRT3
Alias de gen 1810046J19Rik; AI463380; C16H17orf37; C17orf37; C35; HBV XAg-transactivated protein 4; HBV X-transactivated gene 4 protein; MGC14832; MIEN1; Migration and invasion enhancer 1; ORB3; protein C17orf37; protein C17orf37 homolog; Protein C35; RDX12; RGD1306682; XTP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C17orf37 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.