missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C17orf37 Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene
Descripción
During the past decade, the role of the ERBB2(neu/HER2) oncogene as an important predictor of patient outcome and response to various therapies in breast cancer has been clearly established. The C35 (C17orf37) is a novel tumor biomarker abundantly expressed in breast cancer. Identification of shared tumor-specific targets is useful in developing broadly applicable therapies. The C35 gene is located on chromosome 17q12, 505nucleotides from the 3′ end of the ERBB2oncogene, the antigenic target for trastuzumab(Herceptin) therapy. The chromosomal arrangement of the genes encoding C35 andERBB2 is tail to tail. The ORF 37 open reading frame encodes a 12-kDa protein of unknown function.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C17orf37 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2D5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | MIEN1 |
| N.º de referencia del gen | Q9BRT3 |
| Alias de gen | C17orf37, C35, ORB3, RDX12, XTP4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?