Learn More
C17orf37 Monoclonal Antibody (OTI1E4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17552032
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17552032 30 μL 30 microlitros
17532032 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17552032
Marca: Origene Technologies TA504609S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
C17orf37 Monoclonal antibody specifically detects C17orf37 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno C17orf37
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CRYZL1
N.º de referencia del gen O95825, Q921W4
Alias de gen 1810046J19Rik; AI463380; C16H17orf37; C17orf37; C35; HBV XAg-transactivated protein 4; HBV X-transactivated gene 4 protein; MGC14832; MIEN1; Migration and invasion enhancer 1; ORB3; protein C17orf37; protein C17orf37 homolog; Protein C35; RDX12; RGD1306682; XTP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CRYZL1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 288256, 478408, 66609, 9946
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b