missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C17orf28 Monoclonal Antibody (OTI2E9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17574051
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17574051 30 μL 30 microlitros
17554051 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17574051

Marca: Origene Technologies TA501372S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C17orf28 Monoclonal antibody specifically detects C17orf28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno C17orf28
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E9
Concentración 0.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HID1
N.º de referencia del gen Q8IV36
Alias de gen C17orf28; C630004H02Rik; C9H17orf28; DMC1; downregulated in multiple cancer 1; Down-regulated in multiple cancers 1; Hid1; HID-1; HID1 domain containing; HID1 domain-containing protein; protein HID1; Protein hid-1 homolog; RGD1311422; UPF0663 transmembrane protein C17orf28; UPF0663 transmembrane protein C17orf28 homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C17orf28 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283987
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.