Learn More
C16orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800165 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800165 150 μL 150 microlitros
16810165 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800165
Marca: Proteintech 206021AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MW of this protein is 48 kDa, and our antibody specifically recognizes the 48 kDa protein.
The function of C20orf30 has not been widely studied, and is yet to be fully elucidated.
Especificaciones
Antígeno C16orf70
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica C16orf70
N.º de referencia del gen Q9BSU1
Alias de gen C16orf6, C16orf70, lin 10, LIN10, UPF0183 protein C16orf70
Símbolos de los genes C16orf70, LOC102547323
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C16orf70 Fusion Protein Ag14576
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102547323, 80262
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG