missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C15orf27 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7211243 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16804625 20 μL 20 microlitros
16894615 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16804625 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 260941AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno C15orf27
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.32 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TMEM266
N.º de referencia del gen Q2M3C6, Q8BZB3
Alias de gen C15orf27, Transmembrane protein C15orf27
Símbolos de los genes Tmem266
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C15orf27 Fusion Protein Ag23390
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123591, 244886
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.