missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C15orf21 Mouse anti-Human, Clone: OTI4H3, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17681252
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17681252 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17681252

Marca: Origene Technologies CF810582

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

C15orf21 (HMGN2P46, High Mobility Group Nucleosomal Binding Domain 2 Pseudogene 46) is a Pseudogene. Diseases associated with HMGN2P46 include Prostate Cancer.

Especificaciones

Antígeno C15orf21
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H3
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica HMGN2P46
N.º de referencia del gen Q86SG4
Alias de gen C15orf21, D-PCa-2
Símbolos de los genes HMGN2P46
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human C15ORF21 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.