missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C14orf93 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15749680 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15749680 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 15749680 Sous-traitant Thermo Scientific N° du sous-traitant PA551725

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

C14orf93 Polyclonal Antibody

C14orf93 Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno C14orf93
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica C14orf93
N.º de referencia del gen Q9H972
Alias de gen C14orf93; chromosome 14 open reading frame 93; uncharacterized protein C14orf93
Símbolos de los genes C14orf93
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C14orf93. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89036).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60686
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.