missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C14orf166 Monoclonal Antibody (OTI1G8), TrueMAB™, OriGene
Descripción
The function of the C14orf266 gene has not yet been determined.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C14orf166 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1G8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | RTRAF |
| N.º de referencia del gen | Q9Y224 |
| Alias de gen | C14orf166, CGI-99, CGI99, CLE, CLE7, LCRP369, RLLM1, hCLE, hCLE1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?