Learn More
C14orf166 Monoclonal Antibody (OTI1G8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17553383
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17553383 30 μL 30 microlitros
17533383 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17553383 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804052S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
C14orf166 Monoclonal antibody specifically detects C14orf166 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno C14orf166
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RTRAF
N.º de referencia del gen Q9Y224
Alias de gen 2700060E02Rik; C14orf166; CGI99; CGI-99; chromosome 14 open reading frame 166; CLE; CLE7; CLE7 homolog; hCLE1; LCRP369; LRRGT00192; RGD1304704; RIKEN cDNA 2700060E02 gene; RLL motif containing 1; RLLM1; RNA transcription, translation and transport factor protein; RTRAF; similar to Hypothetical protein CGI-99; UPF0568 protein C14orf166; UPF0568 protein C14orf166 homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C14orf166 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a