missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C14orf129 Monoclonal Antibody (2F2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15682375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15682375 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15682375

Marca: Invitrogen™ MA524550

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: METDCNPMEL SSMSGFEEGS ELNGFEGTDM KDMRLEAEAV VNDVLFAVNN MFVSKSLRCA DDVAYINVET KERNRYCLEL TEAGLKVVGY AFDQVDDHLQ TPYHETVYSL LDTLSPAYRE AFGNALLQRL EALKRDGQS.

This gene encodes a protein that is involved as a negative regulator of GSK3-beta in the Wnt signaling pathway. The encoded protein may play a role in the retinoic acid signaling pathway by regulating the functional interactions between GSK3-beta, beta-catenin and cyclin D1, and it regulates the beta-catenin/N-cadherin pool. The encoded protein contains a GSK3-beta interacting domain (GID) in its C-terminus, which is similar to the GID of Axin. The protein also contains an evolutionarily conserved RII-binding domain, which facilitates binding with protein kinase-A and GSK3-beta, enabling its role as an A-kinase anchoring protein. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C14orf129
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2F2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica GSKIP
N.º de referencia del gen Q9P0R6
Alias de gen 4933433P14Rik; C14orf129; GSK3B interacting protein; GSK3beta interaction protein; GSK3-beta interaction protein; GSK3B-interacting protein; GSKIP; HSPC210; MGC4945; RGD1308470
Símbolos de los genes GSKIP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C14orf129 (NP_057556.2, 1 a.a. ~ 139 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51527
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.