missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C13orf1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16854945 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16854945 150 μL 150 microlitros
16864945 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16854945 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 265101AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

C13orf1, also named as SPRYD7 and CLLD6, is involved in hematopoiesis via NOTCH signaling. C13orf1 plays an important role in the pathogenesis of B-CLL. There are isoforms of C13orf1 with MW 15-17 kDa and 19-22 kDa.

Especificaciones

Antígeno C13orf1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SPRYD7
N.º de referencia del gen Q3TFQ1, Q5W111
Alias de gen C13orf1, CLLD6, SPRY7
Símbolos de los genes SPRYD7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C13orf1 Fusion Protein Ag23487
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57213, 66674
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.