Learn More
Techsit™ Silla alta antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie C-Tech
Descripción
- Silla alta antiestática ESD tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable y deslizadore.
- Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo
- 150Kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 7
- BS EN61340-5-1 Conductividad 104-106Ω
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Seating |
| Color | Negro |
| Ajustables | Sí |
| Estilo de brazo | Adjustable Arms |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Fondo (métrico) | 450 mm |
| Acabado | ESD Vinyl |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Mostrar más |