Learn More
Wheaton™ Equipo para cultivos con rodillo modelo C
Código de producto. 13473866 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
85
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones unitSize
13473866 85 cada uno
1 options
Código de producto. 13473866 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor WRTPF8110C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para cultivos celulares adherentes. El equipo para cultivos con rodillo modelo C Wheaton Science Products™ es adecuado para su uso en instalaciones de cultivo celular de laboratorios, plantas piloto y laboratorios de producción.
  • Estándares UL, CSA y CE certificados
  • Se utiliza para cultivos celulares adherentes
  • Para su uso en laboratorios, plantas piloto e instalaciones de cultivo celular de laboratorios de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0,25 rpm a 8,1 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Vataje 35 W
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Modelo C
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular adherente
Rango de humedad 80 % hasta 31 °C
N.º de posiciones 85
Cantidad de embalaje 1 unidad
Espaciado 15,2 in