missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C-Jun Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: UMAB67, liquid, UltraMAB™

Código de producto. 17549764
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17549764 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17549764

Marca: Origene Technologies UM800011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5′-TGA[CG]TCA-3′. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.

Especificaciones

Antígeno C-Jun
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB67
Concentración 0.5-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica JUN
N.º de referencia del gen P05412, P05627, P17325
Alias de gen AP-1, AP1, c-Jun, p39
Símbolos de los genes Jun
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human JUN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16476, 24516, 3725, 609429
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.