missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C-Jun Monoclonal Antibody (OTI3B3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017751
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17528572 30 μL 30 microlitros
17508572 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17528572

Marca: Origene Technologies TA800576S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C-Jun Monoclonal antibody specifically detects C-Jun in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno C-Jun
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica JUN
N.º de referencia del gen P05412
Alias de gen Activator protein 1; AH119; AP1; AP-1; Avian sarcoma virus 17 (v-jun) oncogene homolog; cjun; c-Jun; c-jun transcription factor; enhancer-binding protein AP1; I79_009953; immediate early; JUN; Jun A; Jun activation domain binding protein; Jun oncogene; jun proto-oncogene; Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; Junc; JUND; p39; proto-oncogene c-Jun; Rjg-9; transcription factor; transcription factor AP-1; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human JUN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3725
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.