missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C-Jun Monoclonal Antibody (OTI3B3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17508572
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17508572 100 μL 100 microlitros
17528572 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17508572 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800576

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5′-TGA[CG]TCA-3′. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.

Especificaciones

Antígeno C-Jun
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica JUN
N.º de referencia del gen P05412
Alias de gen AP-1, AP1, c-Jun, p39
Símbolos de los genes JUN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human JUN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3725
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.