Learn More
c-Fms-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16420108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16420108 5 mg 5 miligramos
16491749 1 mg 1 miligramo
16463647 50 mg 50 miligramos
16447638 10 mg 10 miligramos
16427546 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16420108
Marca: Medchem Express HY18787
MedChemExpress c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
c-Fms-IN-2 is a FMS kinase inhibitor with an IC50 of 0.024 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material c-Fms-IN-2
CAS 791587-67-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.65 mM)
SMILES CC1CCN(C2=CC=C(C=C2NC(C3=CC=C(C#N)O3)=O)CO)CC1
Peso molecular (g/mol) 339.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.39
Porcentaje de pureza 95.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation