Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing
Código de producto. p-9045006
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) unitSize
12507396 15 4,8 mm 1 PCS
12580678 24 6,4 mm 1 PCS
12590678 35 7,9 mm 1 PCS
12500688 36 9,7 mm 1 PCS
4 options
Código de producto. 12507396
Marca: Masterflex™ 0643415
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Longest life of any C-Flex™ formulation
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja espalación, residuos reducidos y baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ftalato; sin DEHP; RoHS; Farmacopea Europea; USP
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 7,6 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal 1100 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Presión máxima 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas