Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
- Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja espalación, residuos reducidos y baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ftalato; sin DEHP; RoHS; Farmacopea Europea; USP |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | C-Flex |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 24 |
| Caudal | 1800 ml/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma |
| Mostrar más |