Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ ULTRA I/P™
Código de producto. 12530688
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
12530688 82 1 PCS
12510688 26 1 PCS
12520688 73 1 PCS
3 options
Código de producto. 12530688
Marca: Masterflex™ 0643482
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rendimiento ultra para aplicaciones ultrapuras
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Mayor duración de bombeo de cualquier formulación C-Flex™
  • Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ ULTRA presentan una espalación extremadamente baja con una superficie interior lisa para reducir los residuos y mantener la pureza del líquido.
  • Estos tubos mantendrán la flexibilidad en un amplio intervalo de temperatura.
  • Los tubos C-Flex ULTRA, termosellables y soldables, son ideales para conjuntos de un solo uso, aplicaciones farmacéuticas y de alta pureza.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea europea; sin DEHP; RoHS; sin ftalato; USP
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 7,6 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 82
Caudal 13000 ml/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Presión máxima 1,4 bar
Nivel de vacío 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C