Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ ULTRA I/P™
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Mayor duración de bombeo de cualquier formulación C-Flex™
- Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ ULTRA presentan una espalación extremadamente baja con una superficie interior lisa para reducir los residuos y mantener la pureza del líquido.
- Estos tubos mantendrán la flexibilidad en un amplio intervalo de temperatura.
- Los tubos C-Flex ULTRA, termosellables y soldables, son ideales para conjuntos de un solo uso, aplicaciones farmacéuticas y de alta pureza.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea europea; sin DEHP; RoHS; sin ftalato; USP |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | C-Flex |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 73 |
| Caudal | 8000 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma |
| Presión máxima | 2,7 bar |
| Mostrar más |