Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Código de producto. 17963421
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/4 pulg, 6,4 mm
0.315 in., 8,0 mm
5/16 pulg, 8,0 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
7/16 pulg, 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 pulg, 17,4 mm
0.75 in., 19,05 mm
0.75 in., 19,1 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
1 pulg, 25,4 mm
1-1/8 pulg, 28,3 mm
1-3/8 pulg, 34,9 mm
1-1/2 pulg, 38,1 mm
Presión máxima:
12 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
18 psi (a 19 °C)
20 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
25 psi (a 19 °C)
31 psi (a 19 °C)
Resistencia a la tracción: 1190 psi
Longitud global (métrico):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
15,24 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61,0 m
61 m
76,2 m
762,0 m
76 m
91,4 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
paquete de 5
Artikelnummer. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
17963421 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
15670725 1/4 pulg, 6,4 mm 25 psi (a 19 °C) 15,24 m 1,6 mm 15 metros
15680725 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15690725 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762 metros
17963511 0.315 in., 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15610735 0.315 in., 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15620735 5/16 pulg, 8,0 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15680735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305 metros
13499698 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 1,6 mm paquete de 5
15670735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15630735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15600745 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15610745 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15680745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
17983421 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15690745 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15650745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15670745 0.5 in., 12,7 mm 20 psi (a 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630745 0.5 in., 12,7 mm 31 psi (a 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15640745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152 metros
15620755 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
17903501 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15650755 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15660755 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15670755 11/16 pulg, 17,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
17993511 0.75 in., 19,05 mm 16 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15610765 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27 metros
15620765 0.75 in., 19,1 mm 16 psi (a 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15630765 7/8 pulg, 22,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15640765 1 pulg, 25,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15650765 1-1/8 pulg, 28,3 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15650725 1-3/8 pulg, 34,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15660725 1-1/2 pulg, 38,1 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
34 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17963421
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 3743753M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0.378 in.
Diámetro interior (métrico) 9.6 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0.563 in., 14,3 mm
Longitud global (imperial) 200.1 in.
Longitud global (métrico) 61,0 m
Grosor (imperial) 0.094 in.
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con Biopharmaceutical Applications
Color Clear
Presión máxima 18 psi (a 19 °C)
Tipo de producto Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.