Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Código de producto. 15680725| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15680725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15670725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 15,24 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15690725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 17963511 | 0.315 in., 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15610735 | 0.315 in., 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15620735 | 5/16 pulg, 8,0 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15680735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 13499698 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | paquete de 5 |
| 15670735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15630735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15600745 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15610745 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15680745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17983421 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15690745 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15650745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15670745 | 0.5 in., 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630745 | 0.5 in., 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15640745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 17963421 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 15620755 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17903501 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15650755 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15660755 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15670755 | 11/16 pulg, 17,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17993511 | 0.75 in., 19,05 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610765 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 15620765 | 0.75 in., 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15630765 | 7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15640765 | 1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15650765 | 1-1/8 pulg, 28,3 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650725 | 1-3/8 pulg, 34,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660725 | 1-1/2 pulg, 38,1 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Código de producto. 15680725
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 3741252M
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
- Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
- Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
- No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
- Permanece flexible de -45 a 135 °C
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
- Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
- Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg, 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 500 pies |
| Longitud global (métrico) | 152,4 m |
| Grosor (imperial) | 0,062 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Elongación | 915 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibility | Los tubos |
| Presión máxima | Resistencia a la tracción: 1190 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Tubing |
| Mostrar más Mostrar menos |