Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Código de producto. 15660755
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/4 pulg, 6,4 mm
0.315 in., 8,0 mm
5/16 pulg, 8,0 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
7/16 pulg, 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 pulg, 17,4 mm
0.75 in., 19,05 mm
0.75 in., 19,1 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
1 pulg, 25,4 mm
1-1/8 pulg, 28,3 mm
1-3/8 pulg, 34,9 mm
1-1/2 pulg, 38,1 mm
Presión máxima:
12 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
18 psi (a 19 °C)
20 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
25 psi (a 19 °C)
31 psi (a 19 °C)
Resistencia a la tracción: 1190 psi
Longitud global (métrico):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
15,24 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61,0 m
61 m
76,2 m
762,0 m
76 m
91,4 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15660755 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15670725 1/4 pulg, 6,4 mm 25 psi (a 19 °C) 15,24 m 1,6 mm 15 metros
15680725 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15690725 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762 metros
17963511 0.315 in., 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15610735 0.315 in., 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15620735 5/16 pulg, 8,0 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15680735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305 metros
13499698 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 1,6 mm paquete de 5
15670735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15630735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15600745 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15610745 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15680745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
17983421 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15690745 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15650745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15670745 0.5 in., 12,7 mm 20 psi (a 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630745 0.5 in., 12,7 mm 31 psi (a 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15640745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152 metros
17963421 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
15620755 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
17903501 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15650755 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15670755 11/16 pulg, 17,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
17993511 0.75 in., 19,05 mm 16 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15610765 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27 metros
15620765 0.75 in., 19,1 mm 16 psi (a 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15630765 7/8 pulg, 22,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15640765 1 pulg, 25,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15650765 1-1/8 pulg, 28,3 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15650725 1-3/8 pulg, 34,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15660725 1-1/2 pulg, 38,1 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
34 options
Código de producto. 15660755
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 3743754S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
  • Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
  • Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
  • No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
  • Permanece flexible de -45 a 135 °C
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
  • Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
  • Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material C-Flex
Diámetro exterior (imperial) 0,625 in, 15,9 mm
Longitud global (imperial) 350 pies
Longitud global (métrico) 106,7 m
Grosor (imperial) 0,125 in
Grosor (métrico) 3,2 mm
Elongación 915 %
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima Resistencia a la tracción: 1190 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubing