Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Código de producto. 15620765| Codice prodotto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15620765 | 0.75 in., 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15670725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 15,24 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15680725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15690725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 17963511 | 0.315 in., 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15610735 | 0.315 in., 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15620735 | 5/16 pulg, 8,0 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15680735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 13499698 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | paquete de 5 |
| 15670735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15630735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15600745 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15610745 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15680745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17983421 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15690745 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15650745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15670745 | 0.5 in., 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630745 | 0.5 in., 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15640745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 17963421 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 15620755 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17903501 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15650755 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15660755 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15670755 | 11/16 pulg, 17,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17993511 | 0.75 in., 19,05 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610765 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 15630765 | 7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15640765 | 1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15650765 | 1-1/8 pulg, 28,3 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650725 | 1-3/8 pulg, 34,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660725 | 1-1/2 pulg, 38,1 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | USP Class VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 12.7 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.75 in., 19,1 mm |
| Longitud global (imperial) | 250 ft. |
| Longitud global (métrico) | 76,2 m |
| Grosor (imperial) | 0.125 in. |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Elongación | 915% |
| Para utilizar con (aplicación) | Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibility | Flexible |
| Presión máxima | 16 psi (a 19 °C) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Tipo de producto | Tubing |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.