Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Código de producto. 15620755| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15620755 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 15670725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | 25 psi (a 19 °C) | 15,24 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15680725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15690725 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 17963511 | 0.315 in., 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15610735 | 0.315 in., 8,0 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15620735 | 5/16 pulg, 8,0 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15680735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 13499698 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | paquete de 5 |
| 15670735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15630735 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15600745 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15610745 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15680745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17983421 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15690745 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15650745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15670745 | 0.5 in., 12,7 mm | 20 psi (a 19 °C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630745 | 0.5 in., 12,7 mm | 31 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15640745 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 17963421 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17903501 | 0.563 in., 14,3 mm | 18 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15650755 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15660755 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15670755 | 11/16 pulg, 17,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17993511 | 0.75 in., 19,05 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610765 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 15620765 | 0.75 in., 19,1 mm | 16 psi (a 19 °C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15630765 | 7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15640765 | 1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15650765 | 1-1/8 pulg, 28,3 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650725 | 1-3/8 pulg, 34,9 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660725 | 1-1/2 pulg, 38,1 mm | Resistencia a la tracción: 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Código de producto. 15620755
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 3743753M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.378 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 9.6 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.563 in., 14,3 mm |
| Longitud global (imperial) | 200.1 in. |
| Longitud global (métrico) | 61,0 m |
| Grosor (imperial) | 0.094 in. |
| Grosor (métrico) | 2,4 mm |
| Para utilizar con | Biopharmaceutical Applications |
| Color | Clear |
| Presión máxima | 18 psi (a 19 °C) |
| Tipo de producto | Tubing |
| Mostrar más Mostrar menos |