Learn More
Masterflex™ Tubos translúcidos Tygon™ ND-100-65
Descripción
- Para uso específico para aplicaciones médicas
- Cumple con REACH para DEHP
- La dimensión de los productos individuales se mantiene y supervisa a través de micrómetros en línea y verificación fuera de línea con equipos de imágenes computarizadas
Algunas aplicaciones habituales son:
- Equipo de diálisis
- Bomba peristáltica
- Laboratorios médicos
- Dispositivos mínimamente invasivos
- Equipo de inhalación
- Soluciones sanguíneas e intravenosas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,35 mm |
| Material | Tygon ND-65 |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.31 in., 7,9 mm |
| Longitud global (imperial) | 49 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0.03 in. |
| Grosor (métrico) | 0,79 mm |
| Mostrar más |