Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, blanco opaco
Código de producto. 11787509
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Presión máxima:
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
1 bar
21 psi
22 psi
2 bar
31 psi
9 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
11787509 0,51 mm 2,1 mm 2 bar 7.50 M
11717529 3 mm 6,4 mm 9 psi 7.50 M
11783149 4,8 mm 11,1 mm 22 psi 1 PCS
11797509 4,8 mm 2,4 mm 31 psi 7.50 M
11757529 7,9 mm 11,1 mm 10 psi 7.50 M
11767529 7,9 mm 12,7 mm 16 psi 7.50 metro
11777529 9,6 mm 12,7 mm 10 psi 7.50 M
11787529 9,6 mm 15,9 mm 14 psi 7.50 M
11727529 6,4 mm 9,6 mm 12 psi 7.50 M
11707519 1,6 mm 3,2 mm 1 bar 7.50 M
11797519 3 mm 6,4 mm 21 psi 7.50 M
11747529 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.50 metro
12 options
Código de producto. 11787509
Marca: Masterflex™ 0642459
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfacemos las demandas de varios sectores
  • Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 2,1 mm
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil, usos biológicos, farmacéuticos, biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Blanco
Flexibility Los tubos
Presión máxima 2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) De – 45 a 135 °C