Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, blanco opaco
Descripción
Satisfacemos las demandas de varios sectores
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 9,6 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 12,7 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Mostrar más |