Learn More
Masterflex™ Tubos C-Flex™
Utilice estos tubos de silicona para uso general en aplicaciones de laboratorio, de alimentos y bebidas, y de productos biofarmacéuticos. Los tubos C-Flex se fabrican de acuerdo con las normativas de calidad CFR, Título 21, Apartado 820, Requisitos del sistema de calidad (GMP).
Marca: Masterflex™ 06424-75
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Satisfacemos las demandas de varios sectores
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP | |
7,9 mm | |
11,1 mm | |
Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil | |
1/pack | |
Blanco | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
C-Flex | |
7,62 m | |
-45 °C | |
Estéril | |
10 psi |