Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, blanco opaco
Código de producto. 11747529
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Presión máxima:
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
1 bar
21 psi
22 psi
2 bar
31 psi
9 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
11747529 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.50 metro
11717529 3 mm 6,4 mm 9 psi 7.50 M
11783149 4,8 mm 11,1 mm 22 psi 1 PCS
11797509 4,8 mm 2,4 mm 31 psi 7.50 M
11757529 7,9 mm 11,1 mm 10 psi 7.50 M
11767529 7,9 mm 12,7 mm 16 psi 7.50 metro
11777529 9,6 mm 12,7 mm 10 psi 7.50 M
11787529 9,6 mm 15,9 mm 14 psi 7.50 M
11787509 0,51 mm 2,1 mm 2 bar 7.50 M
11727529 6,4 mm 9,6 mm 12 psi 7.50 M
11707519 1,6 mm 3,2 mm 1 bar 7.50 M
11797519 3 mm 6,4 mm 21 psi 7.50 M
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11747529
Brand: Masterflex™ 0642474
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Satisfacemos las demandas de varios sectores
  • Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material C-Flex
Diámetro exterior (imperial) 12,7 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Para utilizar con (aplicación) Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Color Blanco
Presión máxima 17 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 35 °C
Tipo de producto Tubos de conducción