Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, blanco opaco
Descripción
Satisfacemos las demandas de varios sectores
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,2 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil, usos biológicos, farmacéuticos, biotecnología |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |