Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE Tubing
Código de producto. 15610705
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/4 pulg, 6,4 mm
0.315 in., 8 mm
5/16 in., 8 mm
5/16 pulg, 8,0 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
7/16 pulg, 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 pulg, 17,4 mm
0.75 in., 19,1 mm
0.752 in., 19,1 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
1 pulg, 25,4 mm
1-1/8 pulg, 28,3 mm
1-3/8 pulg, 34,9 mm
1-1/2 pulg, 38,1 mm
Presión máxima:
1106 psi
12 psi (a 19 °C)
15 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
Resistencia a la tracción: 1106 psi
Longitud global (métrico):
106,7 m
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61,0 m
61 m
76,2 m
762,0 m
76 m
91,4 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15610705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15650685 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15660685 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15670685 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 762,0 m 1,6 mm 762 metros
17973421 0.315 in., 8 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15690685 5/16 in., 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15600695 5/16 pulg, 8,0 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15610695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15640695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15670695 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15680695 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15690695 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15660695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 304,8 m 1,6 mm 305 metros
15650695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
17923571 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15660705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15630705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15600705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15670705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 1,6 mm 61 metros
15650705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 152,4 m 3,2 mm 152 metros
17933511 0.563 in., 14,3 mm 16 psi (a 19 °C) 61 m 2,4 mm 61 metros
17983511 0.563 in., 14,3 mm 16 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15600715 0.563 in., 14,3 mm 1106 psi 61,0 m 2,4 mm 61 metros
15620715 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630715 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15640715 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15650715 11/16 pulg, 17,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15680715 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15690715 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 27,4 m 3,2 mm 27 metros
17943421 0.752 in., 19,1 mm 15 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15600725 0.75 in., 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15610725 7/8 pulg, 22,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15620725 1 pulg, 25,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15630725 1-1/8 pulg, 28,3 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15630685 1-3/8 pulg, 34,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15640685 1-1/2 pulg, 38,1 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
37 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15610705
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 0822504M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 082 TPE Tubing.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad USP Class VI, ISO 10993, EP
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 1/4 in.
Diámetro interior (métrico) 6.4 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0.5 in., 12,7 mm
Longitud global (imperial) 200 ft.
Longitud global (métrico) 61,0 m
Grosor (imperial) 0.125 in.
Grosor (métrico) 3,2 mm
Elongación 874%
Para utilizar con (aplicación) Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Flexible
Presión máxima 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Tubing