Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE Tubing
Código de producto. 15600695
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/4 pulg, 6,4 mm
0.315 in., 8 mm
5/16 in., 8 mm
5/16 pulg, 8,0 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
7/16 pulg, 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 pulg, 17,4 mm
0.75 in., 19,1 mm
0.752 in., 19,1 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
1 pulg, 25,4 mm
1-1/8 pulg, 28,3 mm
1-3/8 pulg, 34,9 mm
1-1/2 pulg, 38,1 mm
Presión máxima:
1106 psi
12 psi (a 19 °C)
15 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
Resistencia a la tracción: 1106 psi
Longitud global (métrico):
106,7 m
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61,0 m
61 m
76,2 m
762,0 m
76 m
91,4 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15600695 5/16 pulg, 8,0 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15650685 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15660685 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15670685 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 762,0 m 1,6 mm 762 metros
17973421 0.315 in., 8 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15690685 5/16 in., 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15610695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15640695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15670695 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15680695 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15690695 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15660695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 304,8 m 1,6 mm 305 metros
15650695 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
17923571 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15660705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
15630705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15600705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15670705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 1,6 mm 61 metros
15610705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15650705 0.5 in., 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620705 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 152,4 m 3,2 mm 152 metros
17933511 0.563 in., 14,3 mm 16 psi (a 19 °C) 61 m 2,4 mm 61 metros
17983511 0.563 in., 14,3 mm 16 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15600715 0.563 in., 14,3 mm 1106 psi 61,0 m 2,4 mm 61 metros
15620715 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630715 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15640715 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15650715 11/16 pulg, 17,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15680715 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15690715 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 27,4 m 3,2 mm 27 metros
17943421 0.752 in., 19,1 mm 15 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15600725 0.75 in., 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15610725 7/8 pulg, 22,2 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15620725 1 pulg, 25,4 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15630725 1-1/8 pulg, 28,3 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15630685 1-3/8 pulg, 34,9 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15640685 1-1/2 pulg, 38,1 mm Resistencia a la tracción: 1106 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
37 options
Código de producto. 15600695
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 0821882S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 082 TPE Tubing.
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
  • Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
  • Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
  • No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
  • Permanece flexible de -45 a 135 °C
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
  • Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
  • Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 5/16 pulg, 8,0 mm
Longitud global (imperial) 1500 pies
Longitud global (métrico) 457,2 m
Grosor (imperial) 0,062 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Elongación 874 %
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima Resistencia a la tracción: 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubing