Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Código de producto. 15670675| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15670675 | 11/16 in., 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17993711 | 0.252 in., 6,4 mm | 32 psi (a 19 °C) | 15 m | 1,6 mm | 120 metros |
| 15670665 | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17913501 | 0.374 in., 9,5 mm | 20 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17923421 | 0.374 in., 9,5 mm | 20 psi (a 19 °C) | 305 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 17963581 | 0.374 in., 9,5 mm | 24 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 75 metros |
| 17993491 | 0.374 in., 9,5 mm | 42 psi (a 19 °C) | 107 m | 2,4 mm | 107 metros |
| 15600675 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15690665 | 0.375 in., 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17903701 | 0.441 in., 11,2 mm | 26 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 90 metros |
| 15610675 | 7/16 in., 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17933421 | 0.5 in., 12,7 mm | 21 psi (a 19 °C) | 61 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17913561 | 0.5 in., 12,7 mm | 21 psi (a 19 °C) | 152 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 17993501 | 0.626 in., 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 15 m | 3,2 mm | 60 metros |
| 17943511 | 0.626 in., 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 46 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 17913511 | 0.626 in., 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 107 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 17953421 | 0.563 in., 14,3 mm | 19 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 60 metros |
| 15640675 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15630675 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15620675 | 0.5 in., 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15660675 | 0,625 in, 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 17973511 | 0.75 in., 19,05 mm | 17 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 17973581 | 0.752 in., 19,1 mm | 14 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 45 metros |
| 15680675 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15690675 | 7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15600685 | 1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15610685 | 1.125 in., 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650665 | 1.375 in., 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660665 | 1.5 in., 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Class VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 12.7 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 11/16 in., 17,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0.094 in. |
| Grosor (métrico) | 2,4 mm |
| Elongación | 862% |
| Para utilizar con (aplicación) | Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Opaco |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibility | Flexible |
| Presión máxima | 1196 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Tipo de producto | Tubing |
| Mostrar más Mostrar menos |