Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Código de producto. 15670665| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15670665 | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 17993711 | 0.252 in., 6,4 mm | 32 psi (a 19 °C) | 15 m | 1,6 mm | 120 metros |
| 17913501 | 0.374 in., 9,5 mm | 20 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17923421 | 0.374 in., 9,5 mm | 20 psi (a 19 °C) | 305 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 17963581 | 0.374 in., 9,5 mm | 24 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 75 metros |
| 17993491 | 0.374 in., 9,5 mm | 42 psi (a 19 °C) | 107 m | 2,4 mm | 107 metros |
| 15600675 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15690665 | 0.375 in., 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17903701 | 0.441 in., 11,2 mm | 26 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 90 metros |
| 15610675 | 7/16 in., 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17933421 | 0.5 in., 12,7 mm | 21 psi (a 19 °C) | 61 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17913561 | 0.5 in., 12,7 mm | 21 psi (a 19 °C) | 152 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 17993501 | 0.626 in., 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 15 m | 3,2 mm | 60 metros |
| 17943511 | 0.626 in., 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 46 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 17913511 | 0.626 in., 15,9 mm | 24 psi (a 19 °C) | 107 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 17953421 | 0.563 in., 14,3 mm | 19 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 60 metros |
| 15640675 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 11 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15630675 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 21 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15620675 | 0.5 in., 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15660675 | 0,625 in, 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15670675 | 11/16 in., 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 17973511 | 0.75 in., 19,05 mm | 17 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 17973581 | 0.752 in., 19,1 mm | 14 psi (a 19 °C) | 15 m | 2,4 mm | 45 metros |
| 15680675 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15690675 | 7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15600685 | 1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15610685 | 1.125 in., 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15650665 | 1.375 in., 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15660665 | 1.5 in., 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
- Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
- Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
- No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
- Permanece flexible de -45 a 135 °C
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
- Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
- Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 pulg) |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0,062 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Elongación | 862% |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Opaco |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibility | Los tubos |
| Presión máxima | Resistencia a la tracción: 1196 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Tubing |
| Mostrar más Mostrar menos |